Learn More
Schmidlin™ NM Plus Hydrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity, dry hydrogen.
13909.31 € - 25018.81 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 37 cm
Höhe (metrisch) 50.7 cm
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb 35°C
Auslassdruck 11 bar
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Flussrate Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17708919
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-PNM100-EU
100 mL/min. 100 W
13909.31 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17728919
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-PNM500-EU
500 ml/min 220 W
19248.26 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17718919
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Schmidlin™
DB-PNM1000-EU
1000 mL/min. 385 W
25018.81 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Pressure: 11 barg (160 psig)
  • Unique permeation membrane drying system
  • Cold dual dynamic regeneration dryer
  • USB connectivity
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
  • Superior hydrogen production with reliable long life cell
  • Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
  • PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Spezifikation
Spezifikation
37 cm
35°C
9 in.
Outlet: 1/8 in.
>99.99996%
50.7 cm
11 bar
23 cm
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis