Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und integrierten Stiefeln Artikelnummer.: 15683247
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und integrierten Stiefeln
BIOPHARMA
Product Code. 15683247
S, 84 bis 92 cm, 164 bis 170 cm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Artikelnummer. 15683247
Marke: Ansell™ SBDFCS
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutz von Kopf bis Fuß
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
  • Reißverschluss mit vorderer Abdeckung
  • Rutschfeste Sohlen
  • Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
  • ASTM D6978 05-GETESTET
  • HELMKE Trommel, getestet; niedriger Partikelgehalt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10⁻⁶
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe S
Farbe Weiß
Stulpenform Elastisch
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDFC
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 33–36 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 84 bis 92 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, pharmazeutische Mischungsherstellung, Fertigung, Industrie
Höhe (angloamerikanisch) 5 ft. 4 in. bis 5 ft. 6 in.
Höhe (metrisch) 164 bis 170 cm
Show More Show Less
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer24-3124 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberS-BDFC-S
    Chargennummer24-2680 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberS-BDFC-S
    Chargennummer24-2552 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberS-BDFC-S
    Chargennummer24-3124 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/02/2025 Catalog NumberS-BDFC-S
    Chargennummer24-2680 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog NumberS-BDFC-S
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Ansell™ BioClean-D™ Sterile Einweg-Overalls mit Kapuze und integrierten Stiefeln >