Learn More
Fisherbrand™ Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III Artikelnummer.: 17192182
Fisherbrand™ Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III
Artikelnummer. 17192182
S
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Artikelnummer. 17192182
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese nicht sterilen, ungepudert Fisherbrand™ Handschuhe bieten ausgezeichneten Schutz für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungsbereiche und sorgen dank strukturierter Fingerspitzen für optimalen Halt.
  • PSA-Kategorie III
  • Farbe Indigoblau
  • Nitril
  • Beidhändig
  • Gerolltes Bündchen
  • Texturierte Fingerspitzen
  • Nicht gepudert
  • Zur allgemeinen Anwendung
  • Chemisch beständig
  • Einwegprodukt
  • Unsteril
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Inhalt und Lagerung 5 Jahre haltbar
Anwendungen Labor
AQL 1,5
Farbe Indigo
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Finger Thickness (Metric) 0,08 bis 0,14 mm
Hand Beidhändig
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0,06 bis 0,09 mm
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) Stulpe: 0,05 bis 0,08 mm
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • 2021-12 POTM Fisherbrand™ Nitrile Gloves (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:50
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:50
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Nitrile Gloves (EN)
  • 2021-12 POTM Fisherbrand™ Nitrile Gloves (DE)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:50
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:50
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Nitrile Gloves (DE)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAN321533418 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/10/2023 Catalog NumberFB35MDBS
ChargennummerAN318332835 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/08/2023 Catalog NumberFB35MDBS
ChargennummerYN308331708 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum31/07/2023 Catalog NumberFB35MDBS
ChargennummerYN312032167 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/07/2023 Catalog NumberFB35MDBS
ChargennummerYN313332171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2023 Catalog NumberFB35MDBS
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III >