Learn More
Fisherbrand™ Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III Artikelnummer.: 17112192
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III
Artikelnummer. 17112192
XS
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17112192
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Diese nicht sterilen, ungepudert Fisherbrand™ Handschuhe bieten ausgezeichneten Schutz für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungsbereiche und sorgen dank strukturierter Fingerspitzen für optimalen Halt.
  • PSA-Kategorie III
  • Farbe Indigoblau
  • Nitril
  • Beidhändig
  • Gerolltes Bündchen
  • Texturierte Fingerspitzen
  • Nicht gepudert
  • Zur allgemeinen Anwendung
  • Chemisch beständig
  • Einwegprodukt
  • Unsteril
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Inhalt und Lagerung 5 Jahre haltbar
Anwendungen Labor
AQL 1,5
Farbe Indigo
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Finger Thickness (Metric) 0,08 bis 0,14 mm
Hand Beidhändig
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0,06 bis 0,09 mm
Größe XS
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) Stulpe: 0,05 bis 0,08 mm
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • 2021-12 POTM Fisherbrand™ Nitrile Gloves (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Nitrile Gloves (EN)
    • 2021-12 POTM Fisherbrand™ Nitrile Gloves (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Nitrile Gloves (DE)
      Zertifikate
      Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
      5 Ergebnisse gefunden
      Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
      ChargennummerAN321553417 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/10/2023 Catalog NumberFB35MDBXS
      ChargennummerAN318352834 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/08/2023 Catalog NumberFB35MDBXS
      ChargennummerYN313352172 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/07/2023 Catalog NumberFB35MDBXS
      ChargennummerYN312052168 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/07/2023 Catalog NumberFB35MDBXS
      ChargennummerYN313362169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2023 Catalog NumberFB35MDBXS
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III >