Learn More
Nickel auf Silika-Aluminiumoxid, Katalysator, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Nickel on Silica-Alumina Catalys products are often used as the most efficient way to catalyze organic reactions. It is also used in R&D, manufacture of chemicals, Pharmaceuticals and intermediates. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel |
Farbe | Schwarz |
Namenshinweis | on silica-alumina, catalyst |
Aussehen | Black catalyst powder |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
U05K029 | Analysenzertifikat | 22/08/2024 | 031276.06,031276.14,031276.22 |
W21J006 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 031276.06,031276.14,031276.22 |
X03I052 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | 031276.06,031276.14,031276.22 |
U10I011 | Analysenzertifikat | 20/09/2022 | 031276.06,031276.14,031276.22 |
L11U008 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 031276.06,031276.14,031276.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Nickel on silica-alumina, catalyst
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.