Learn More
Nickeldraht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, hart, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318608
Nickeldraht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, hart, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318608
25 cm
Click to view available options
Menge:
1 m
25 cm
50 cm
Artikelnummer. 11318608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040672.BU
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel wire
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 cm
Reinheit (%) 99.98%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.0044g/m
Form Draht
Name des Produkts
Nickeldraht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, hart, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >