Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ Excel
Ni Sepharose zeichnet sich durch hervorragende Affinitätsmedien für die Erfassung und Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen aus, die durch Metallchelatchromatographie (IMAC) in eukaryotische Zellkulturüberstände abgesondert werden.
516.00 € - 7270.00 €
Spezifikation
Puffer 0.01 M HCl und 0.01 mol NaOH (eine Woche),10 Millimolar EDTA, 5 Millimolar DTT, 1 Mol NaOH, 5 Millimolar TCEP, 20 Millimolar beta-Mercaptoethanol und 6 Mol Guanidin-HCl (24 Stunden), 500 Millimolar Imidazol und 100 Millimolar EDTA (2 Stunden), 30 %iges 2-Propanol
Produkttyp Ni Sepharose Excel Chromatographie-Medien
Flussrate 150 bis 600 cm/h
pH-Bereich 2 bis 12
Partikelgröße 90 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13415187
Unterlagen ansehen
Cytiva
17371201
25mL.
516.00 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12664557
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-3712-02
100 ml
1893.00 €
100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12621206
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-3712-03
500 ml
7270.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ni Sepharose Excel ermöglicht das direkte Laden von Proben ohne umfangreiche und zeitaufwändige Vorbehandlungsverfahren.
  • Direktes Laden eukaryotischer Zellkulturproben mit sezernierten Histidin-getaggten Proteinen mit beibehaltenem Bindungsvermögen.
  • Höhere Ausbeute an Target-Proteinen; geringere Zersetzung durch reduzierte und vereinfachte Probenhandhabung
  • Sie können zwischen verschiedenen Formaten für das Screening und die präparative Aufreinigung Histidin-getaggter Proteine wählen.
  • Ni Sepharose Excel ist ein IMAC-Medium, vorgeladen mit Nickel-Ionen, die sehr stark an einen Chelatliganden gebunden sind. Dies ermöglicht das Laden von Proben, die normalerweise das Abscheiden von Metallionen verursachen.
  • Ni Sepharose Excel wurde hauptsächlich für die Erfassung und Aufreinigung Histidin-getaggter Proteine entwickelt, die aus eukaryotischen Zellen wie z. B. Insektenzellen oder CHO-Zellen in Zellkulturüberstände sezerniert werden.
Spezifikation
Spezifikation
0.01 M HCl und 0.01 mol NaOH (eine Woche),10 Millimolar EDTA, 5 Millimolar DTT, 1 Mol NaOH, 5 Millimolar TCEP, 20 Millimolar beta-Mercaptoethanol und 6 Mol Guanidin-HCl (24 Stunden), 500 Millimolar Imidazol und 100 Millimolar EDTA (2 Stunden), 30 %iges 2-Propanol
150 bis 600 cm/h
90 μm
4 bis 30 °C
Ni Sepharose Excel Chromatographie-Medien
2 bis 12
6 % hochvernetzte Agarose
Ni-Sepharose
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Ni Sepharose™ Excel