Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ Excel
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25mL.
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Beschreibung
Ni Sepharose Excel ermöglicht das direkte Laden von Proben ohne umfangreiche und zeitaufwändige Vorbehandlungsverfahren.
- Direktes Laden eukaryotischer Zellkulturproben mit sezernierten Histidin-getaggten Proteinen mit beibehaltenem Bindungsvermögen.
- Höhere Ausbeute an Target-Proteinen; geringere Zersetzung durch reduzierte und vereinfachte Probenhandhabung
- Sie können zwischen verschiedenen Formaten für das Screening und die präparative Aufreinigung Histidin-getaggter Proteine wählen.
- Ni Sepharose Excel ist ein IMAC-Medium, vorgeladen mit Nickel-Ionen, die sehr stark an einen Chelatliganden gebunden sind. Dies ermöglicht das Laden von Proben, die normalerweise das Abscheiden von Metallionen verursachen.
- Ni Sepharose Excel wurde hauptsächlich für die Erfassung und Aufreinigung Histidin-getaggter Proteine entwickelt, die aus eukaryotischen Zellen wie z. B. Insektenzellen oder CHO-Zellen in Zellkulturüberstände sezerniert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Puffer | 0.01 M HCl und 0.01 mol NaOH (eine Woche),10 Millimolar EDTA, 5 Millimolar DTT, 1 Mol NaOH, 5 Millimolar TCEP, 20 Millimolar beta-Mercaptoethanol und 6 Mol Guanidin-HCl (24 Stunden), 500 Millimolar Imidazol und 100 Millimolar EDTA (2 Stunden), 30 %iges 2-Propanol |
| Produkttyp | Ni Sepharose Excel Chromatographie-Medien |
| Menge | 25mL. |
| Flussrate | 150 bis 600 cm/h |
| pH-Bereich | 2 bis 12 |
| Partikelgröße | 90 μm |
| Support-Typ | 6 % hochvernetzte Agarose |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erfassung und Aufreinigung His-getaggter Proteine, die durch Immobilisierte-Metallionen-Affinitätschromatographie (IMAC) in eukaryotische Zellkulturüberstände sezerniert werden |
| Matrix | Ni-Sepharose |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- ||Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH208-Enthält Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.