Learn More
Cytiva NHS-Aktivierte Sepharose™ 4 Fast Flow Affinitätsmedium
Zur Kopplung aminohaltiger kleinerer Proteine und Peptide. Cytiva Life Sciences™ NHS-Aktivierte Sepharose™ 4 Fast Flow Affinitätsmedium erzielt besonders bei hohem pH sehr stabile Kopplungsprodukte.
Marke: Cytiva 17-0906-01
296.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bestehend aus Beads aus quervernetzter 4 %iger Agarose, NHS-aktiviert für die Kupplung aminohaltiger Proteine und Peptide
- Die NHS- (N-Hydroxysuccinimid)-Kupplungen bilden chemisch beständige Amid-Bindungen mit Liganden, die primäre Aminogruppen enthalten
- Spacerarm zum gebundenen Liganden wird durch ein Harz realisiert
- Matrix mit hohem Durchfluss ermöglicht eine hohe Produktivität
- Kupplungsprodukt ist sehr beständig, insbesondere bei hohen pH-Werten
- Lieferbar in verschiedenen Großpackungsgrößen und in handlichen Vorverpackungen, wodurch sich Prozessgestaltung und -ausbau erleichtern
Spezifikation
25 ml | |
Zum Koppeln von aminohaltigen kleineren Proteinen und Peptiden | |
NHS-Aktivierte Sepharose 4 Fast Flow-Medien | |
45 bis 165 μm | |
25 cm | |
4 % hochvernetzte Agarose | |
100 % Isopropanol |
Stabil in üblicherweise verwendeten wässrigen Puffern unter der Voraussetzung, dass der Ligand bei gegebenem pH-Wert oder in der chemischen Umgebung beständig ist | |
2 bis 8 °C | |
150 bis 250 cm/Stunde | |
9.84 Zoll | |
100 kPa | |
3 bis 13 | |
N-hydroxysuccinimid (NHS)-aktiviert |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol