Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Stoppuhr mit Jumbo-Zahlen
Die größten Zeichen (1/2 in. Höhe) sind besonders leicht ablesbar.
Marke:  Fisherbrand™ 90010-47
47.37 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11799815
  • 52.80 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Stoppuhr, Trageband, Velcro™ zur Befestigung und praktischer Clip
Beschreibung
Beschreibung
Die besonders großen Ziffern (1/2 in. hoch) können problemlos abgelesen werden. Das mit einem O-Ring abgedichtete Gehäuse dieser Fisher Scientific™ Traceable™ Stoppuhr mit Jumbo-Ziffern besteht aus wasserfestem und stoßfestem ABS-Kunststoff und ist an den Seiten mit rutschhemmenden Gummis versehen. Das Gerät zeigt wie jeder Chronograph die Tageszeit in Stunden, Minuten und Sekunden, AM/PM, Datum und Wochentag an.
  • Ideal für den Einsatz in Laboren und Anlagen
  • Uhrzeitalarm
  • Zeiteinstellung bis 24 Stunden
  • Einmalige Aktion, Auszeit, kumulative Zwischenzeiten und kontinuierliche Zeitmessung
  • Zeitbereich 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
  • Auflösung: 1/100 Sekunden für die ersten 30 Minuten und 1 Sekunde für die folgenden Minuten
  • Genauigkeit: 0.001 %
  • Größe: 7.6 x 6.4 x 2.2 cm (3 x 2.5 x .875 in.)
  • Gewicht: 2.5 oz.
Zertifizierungen
Eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und durch A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Spezifikation
Spezifikation
Digitale Stoppuhr
Uhrzeit
0,01 Sekunden
ABS-Kunststoff
3 in.
2,5 in.
0,8 in.
2,5 oz.
Stoppuhr, Trageband, Velcro™ zur Befestigung und praktischer Clip, Batterie
ISO 17025, A2LA, NIST
24 h
1e-05
Digital
7.62 x 6.35 x 2 cm (3 x 2.5 x 0.8 in.)
7.62 cm
6.35 cm
2 cm
0,07 kg
Ideal für den Einsatz in Laboren und Anlagen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Stoppuhr mit Jumbo-Zahlen > Traceable Stoppuhr mit besonders großen Ziffern