Learn More
MP Biomedicals™ Serum von neugeborenen Kälbern
Wird in der Zellkultur verwendet, um die Reifung von Eizellen zu unterstützen, die Funktion von tubulären Epithelzellen zu untersuchen und Primärkulturen von Zellen wie viszeralen Adipozyten zu entwickeln.
Marke:  MP Biomedicals™ 092912149
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17347479
  • 33.25 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Goldbraun
Rinderserum von neugeborenen Kälbern
0,2 μm Filtration
30 EU/ml
≤ 27 mg/dl
Nein
7,1 bis 8,2
-20 °C
100 ml
Neugeborenes Rind
Anwendungen für Zellkultur und Organerhaltung
Nein
265 bis 323 mOsm/kg
4,4 bis 7%