Learn More
MP Biomedicals™ Serum von neugeborenen Kälbern
Artikelnummer. p-91966 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 17347479
Marke: MP Biomedicals™ 092912149
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird in der Zellkultur verwendet, um die Reifung von Eizellen zu unterstützen, die Funktion von tubulären Epithelzellen zu untersuchen und Primärkulturen von Zellen wie viszeralen Adipozyten zu entwickeln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Goldbraun
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Rinderserum von neugeborenen Kälbern
Menge 100 ml
Sterilization Method 0,2 μm Filtration
Quelle Neugeborenes Rind
Endotoxin-Konzentration 30 EU/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen für Zellkultur und Organerhaltung
Hämoglobin-Konzentration ≤ 27 mg/dl
Lyophilisiert Nein
Nachgewiesenes Mykoplasma Nein
Osmolalität 265 bis 323 mOsm/kg
pH 7,1 bis 8,2
Proteingehalt 4,4 bis 7%