missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear New York Sicherheitsschuhe
Leicht und bequem mit gestricktem Textilobermaterial und Vorfußschutz aus Nanokohlenstoff-Verbundmaterial. Ideal für Arbeitsplätze, in denen Sicherheit und lang anhaltender Komfort oberste Priorität haben. Die integrierte Schnürung verhindert Druckpunkte an Haken und Ösen; das Hydro-Tec™ Futter sorgt für optimale Atmungsaktivität.
120.00 € - 138.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Grau, Schwarz |
Bauweise/Design | New York |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ antibakteriell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15928431
|
Emma Safety Footwear
MM43264739 |
39 |
123.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15938431
|
Emma Safety Footwear
MM43264740 |
40 |
120.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948431
|
Emma Safety Footwear
MM43264741 |
41 |
120.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958431
|
Emma Safety Footwear
MM43264742 |
42 |
120.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15968431
|
Emma Safety Footwear
MM43264743 |
43 |
120.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15978431
|
Emma Safety Footwear
MM43264744 |
44 |
138.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15988431
|
Emma Safety Footwear
MM43264745 |
45 |
120.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15998431
|
Emma Safety Footwear
MM43264746 |
46 |
120.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15908441
|
Emma Safety Footwear
MM43264747 |
47 |
120.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Gestrickte Textilien
- Beschichtung aus Polyurethan
- Hydro-Tec™ antibakteriell
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- ESD-zertifiziert
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Grau, Schwarz | |
Hydro-Tec™ antibakteriell | |
Komposit |
Schnüre | |
New York | |
Textil |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Emma Safety Footwear New York Sicherheitsschuhe