Learn More
Smeg™ Neutralisationsmittel, Säure, Glas
Erzielen Sie mit diesen Reinigungsmitteln hervorragende Waschergebnisse und optimieren Sie die thermische Desinfektion von Laborgeräten. Smeg™ Flüssigsäure-Neutralisatoren sind speziell für eine effiziente Reinigung und Optimierung der Effizienz der abschließenden thermischen Desinfektionsphase konzipiert.
115.00 € - 161.00 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11995634
|
Smeg™
ACIDGLC2 |
Acidglass C2 |
115.00 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11985634
|
Smeg™
ACIDGLP2 |
Acidglass P2 |
161.00 €
5 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Saures flüssiges Neutralisationsmittel
- Für Laborglasartikel
- 5 Liter-Dose
ACIDGLASS P2: Neutralisator für organische Phosphorsäure
- pH2.5
- Anwendungsbereich: Allgemeine Chemie, anorganische Chemie und Petrochemie
- 1.1 Gallonen-/5 Liter-Behälter, 4.4x10-3-6.6x10-3 Gallonen/Liter/2 bis 3 ml/Liter
ACIDGLASS C2: Neutralisator für schwache organische Säure
- pH2.4
- Anwendungsbereich: Universell, Umweltanalytik
- 1.1 Gallonen-/5 Liter-Behälter, 2.2x10-3,4.4x10-3 Gallonen/Liter/1 bis 2 ml/Liter
Spezifikation
Kanister | |
Je 1 | |
5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- ACIDGLASS C2
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.