Learn More
NeutraKine IL-17A Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1F3E3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
149.00 € - 319.00 €
Spezifikation
Antigen NeutraKine IL-17A
Klon 1F3E3
Anwendungen Neutralization, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17204656
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
69021-1-IG-25UG
25 μg
149.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17294646
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
69021-1-IG-100UG
100 μg
319.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IL17A, also named as IL-17, is a proinflammatory cytokine. IL-17, synthesized only by memory T cells and natural killer cells, has pleiotropic effects, mainly in the recruitment and activation of neutrophils. This cytokine regulates the activities of NF-kappaB and mitogen-activated protein kinases. This cytokine can stimulate the expression of IL6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), as well as enhance the production of nitric oxide (NO). High levels of this cytokine are associated with several chronic inflammatory diseases including rheumatoid arthritis, psoriasis and multiple sclerosis. The IL-17 receptor is a type I transmembrane protein, that is widely expressed on epithelial cells, fibroblasts, B and T cells, and monocytic cells. In psoriatic skin lesions, both Th17 cells and their downstream effector molecules, e.g. IL-17 and IL-22, are highly increased. This antibody is used to Block/Neutralize IL-17A protein.
Spezifikation
Spezifikation
NeutraKine IL-17A
Neutralization, ELISA
Unconjugated
Mouse
IgG1
1F3E3
Monoclonal
Liquid
3605