Learn More
Hamilton™ Neuros™ Modifizierte Mikroliterspritzen der Serie 7000 mit Nadel mit Rändelansatz
Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.
Marke: Hamilton™ 65459-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
- Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
- Weniger Probenverlust spart Geld und Material
- Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
- Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Spezifikation
Autoklavierbar | |
30 G | |
0,008 in. | |
0,012 in. | |
0,206 mm | |
0,312 mm | |
0 bis 20 mm | |
6000 psig (413,7 bar) | |
115 °C | |
7002 KH | |
2 μl |
Wolframdraht (Kolben) | |
0,008 in. | |
0,20 mm | |
0,308 in. | |
7,82 mm | |
Kontrollierte Injektionen bei Tieren | |
Modified Microliter | |
239 °F | |
50 °F | |
4 | |
Rändelansatz |