Learn More
Hamilton™ Neuros™ Modifizierte Mikroliterspritzen der Serie 7000 mit Nadel mit Rändelansatz
Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.
457.00 € - 528.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,308 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 7,82 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontrollierte Injektionen bei Tieren |
Länge (metrisch) | 0 bis 20 mm |
Produktcode | Marke | Modell | Nummer der Kanülenspitze | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Nummer der Kanülenspitze | Volumen (metrisch) | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16348521
|
Hamilton™
65458-02 |
7001 KH | 4 | 1 μl | 32 G |
457.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16264282
|
Hamilton™
65459-02 |
7002 KH | 4 | 2 μl | 30 G |
501.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12646187
|
Hamilton™
65457-01 |
7000.5 KH | 3 | 0,5 μl | 32 G |
528.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12899201
|
Hamilton™
65459-01 |
7002 KH | 3 | 2,0 μl | 30 G |
523.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
- Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
- Weniger Probenverlust spart Geld und Material
- Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
- Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Spezifikation
Autoklavierbar | |
7,82 mm | |
0 bis 20 mm | |
239 °F | |
50 °F |
0,308 in. | |
Kontrollierte Injektionen bei Tieren | |
6000 psig (413,7 bar) | |
115 °C | |
Rändelansatz |