Learn More
Neopentylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
62.91 € - 307.53 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-84-3 |
---|---|
Summenformel | C5H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.15 |
MDL-Nummer | MFCD00004682 |
InChI-Schlüssel | KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol |
PubChem CID | 6404 |
IUPAC-Name | 2,2-Methylpropan-1-ol |
SMILES | CC(C)(C)CO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10520712
|
Thermo Scientific Acros
128250500 |
50 g | Glasflasche |
62.91 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10697304
|
Thermo Scientific Acros
128252500 |
250 g | Glasflasche |
307.53 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-84-3 | |
88.15 | |
KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N | |
6404 | |
CC(C)(C)CO |
C5H12O | |
MFCD00004682 | |
neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol | |
2,2-Methylpropan-1-ol |
Spezifikation
Neopentyl alcohol | |
98.5 | |
52°C to 53°C | |
0.8100g/mL | |
37°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)3CCH2OH | |
01, 406 | |
0.81 | |
Solubility in water: 3.5% (25 c) | |
CC(C)(C)CO | |
88.15 | |
88.15 | |
Wachsartiger kristalliner Feststoff |
75-84-3 | |
100.0 | |
Farblos | |
113°C to 114°C | |
Authentic | |
C5H12O | |
MFCD00004682 | |
15, 6542 | |
neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol | |
KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-Methylpropan-1-ol | |
6404 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Flammable solid.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-907-3
- Neopentyl alcohol
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.