Learn More
Neopentylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10520712
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-84-3
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004682
InChI-Schlüssel KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol
PubChem CID 6404
IUPAC-Name 2,2-Methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neopentyl alcohol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 52°C to 53°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 113°C to 114°C
Flammpunkt 37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH2OH
Menge 50 g
Beilstein 01, 406
Merck Index 15, 6542
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.5% (25 c)
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Wachsartiger kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neopentyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.