Learn More
Tocris Bioscience™ Ned K
NAADP signaling inhibitor
331.00 € - 1330.00 €
Spezifikation
Farbe | Cream |
---|---|
Produkttyp | Hemmstoff |
Summenformel | C31H31N5O3 |
Formelmasse | 521.61g/mol |
Löslichkeit | Soluble to 50mM in DMSO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18776828
|
Tocris Bioscience™
5976/10 |
10 mg |
331.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18764039
|
Tocris Bioscience™
5976/50 |
50 mg |
1330.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ned K is a NAADP inhibitor. Prevents Ca2+ oscillations in rat cardiomyocytes in vitro during simulated ischemia and reperfusion, but exhibits no significant effect on Ca2+ sparks. Significantly reduces infarct size in rat cardiac ischemia/reperfusion model in vivo.Spezifikation
Cream | |
C31H31N5O3 | |
Soluble to 50mM in DMSO | |
Prevents Ca2+ oscillations |
Hemmstoff | |
521.61g/mol | |
Store at -20°C |
Nur für Forschungszwecke