Learn More
Tocris Bioscience™ Ned K
NAADP signaling inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 5976/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ned K is a NAADP inhibitor. Prevents Ca2+ oscillations in rat cardiomyocytes in vitro during simulated ischemia and reperfusion, but exhibits no significant effect on Ca2+ sparks. Significantly reduces infarct size in rat cardiac ischemia/reperfusion model in vivo.Spezifikation
Cream | |
C31H31N5O3 | |
Soluble to 50mM in DMSO | |
Prevents Ca2+ oscillations |
Hemmstoff | |
521.61g/mol | |
Store at -20°C | |
50 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur