Learn More
CleanSpace™ Technology Nackenpolster
Die CleanSpace™ Hals-Pads, entwickelt für die Verwendung mit CleanSpace2 Atemschutzgeräten, bestehen aus Schaumstoff mit Neoprenüberzug (Stoff) und können mit Klettbändern am Gerät befestigt werden.
61.30 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
---|---|
Material | Schaumstoff |
Produkttyp | Komfortpolster |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schweißen, Holzbearbeitung, Produktion, Schmelzverfahren, Bauwesen, Bergbau, Landwirtschaft, Schleifprozesse |
Zur Verwendung mit (Geräte) | CleanSpace 2 Atemschutzgeräte |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15930052
|
CleanSpace™ Technology
PAF-0014 |
Dick |
61.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15940052
|
CleanSpace™ Technology
PAF-0016 |
Dünn |
61.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verwendung mit den CleanSpace2 Atemschutzgeräten: Geringes Gewicht und keine Schläuche oder Bänder
- Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
- Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
- Einfach zu waschen und schnell zu trocknen und auszutauschen
- Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
- Hygienisch (medizinische Qualitätsmaterialien) und hypoallergen
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Komfortpolster | |
CleanSpace 2 Atemschutzgeräte |
Schaumstoff | |
Schweißen, Holzbearbeitung, Produktion, Schmelzverfahren, Bauwesen, Bergbau, Landwirtschaft, Schleifprozesse | |
Bei -10 °C bis +55 °C lagern |