Learn More
CleanSpace™ Technology Nackenpolster
Die CleanSpace™ Hals-Pads, entwickelt für die Verwendung mit CleanSpace2 Atemschutzgeräten, bestehen aus Schaumstoff mit Neoprenüberzug (Stoff) und können mit Klettbändern am Gerät befestigt werden.
Marke: CleanSpace™ Technology PAF-0014
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verwendung mit den CleanSpace Atemschutzgeräten: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Entwickelt für Tragekomfort über lange Zeiträume
- Verhindert Schwitzen und gewährleistet Atmungsaktivität
- Einfach zu waschen und schnell zu trocknen und auszutauschen
- Entwickelt für langanhaltenden verschleißfreien Gebrauch in rauen Umgebungen
- Hygienisch (Materialien medizinischer Qualität) und hypoallergen
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Komfortpolster | |
Schweißen, Holzbearbeitung, Produktion, Schmelzverfahren, Bauwesen, Bergbau, Landwirtschaft, Schleifprozesse | |
PAF-0014 | |
163 x 95 x 30 mm |
Schaumstoff | |
Dick | |
CleanSpace 2 Atemschutzgeräte | |
Bei -10 °C bis +55 °C lagern | |
20 g |