Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Beschreibung
- Aus Naturgummi
- Rot
- Mit einem Loch
Spezifikation
5mm | |
46/55 IRHD | |
Je 1 | |
105mm | |
Naturkautschuk |
Zur Verwendung im Labor | |
63,5mm | |
Rot | |
116,5mm | |
Stopfen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Bodendurchmesser:105mm; oberer Durchmesser:116,5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur