Learn More
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung
Beschreibung
- Aus Naturgummi
- Rot
- Mit einem Loch
Spezifikation
3mm | |
46/55 IRHD | |
20/Packung | |
9mm | |
Naturkautschuk |
Zur Verwendung in Laboren | |
20mm | |
Rot | |
11,5mm | |
Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stopfen aus Naturkautschuk mit einer Bohrung > Durchmesser:9mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur