Learn More
Saint Gobain Life Sciences Überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk
Nutzen Sie diese Stopfen für zusätzlichen Schutz der Röhrchenenden beim Transport, der Handhabung und anderen Tätigkeiten, bei denen die Röhrchen sowohl inneren Schutz als auch Endschutz benötigen. Saint Gobain Life Sciences überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk bieten eine ausgezeichnete Abdichtung.
28.50 € - 83.55 €
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11704598
|
Saint Gobain Life Sciences
407018-20 |
11.5 mm (H)20 mm (H) |
83.55 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11794588
|
Saint Gobain Life Sciences
407015-20 |
11 mm (H)/20 mm (H) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11714598
|
Saint Gobain Life Sciences
407020-20 |
12.5 mm (H)19 mm (H) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11724598
|
Saint Gobain Life Sciences
40702510 |
18 mm (H)25 mm (H) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11774588
|
Saint Gobain Life Sciences
407010-50 |
8.5 mm (H)13 mm (H) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11784588
|
Saint Gobain Life Sciences
407013-50 |
10 mm (H)20 mm (H) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Stopfen sind flexibel und bieten eine vollständige Abdichtung und gute Adhäsion
- Grau-blauer Grad: hergestellt aus Naturkautschuk
- Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchter Hitze)
Spezifikation
Naturkautschuk |