Learn More
Saint Gobain Life Sciences Überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk
Nutzen Sie diese Stopfen für zusätzlichen Schutz der Röhrchenenden beim Transport, der Handhabung und anderen Tätigkeiten, bei denen die Röhrchen sowohl inneren Schutz als auch Endschutz benötigen. Saint Gobain Life Sciences überstülpbare Stopfen aus Naturkautschuk bieten eine ausgezeichnete Abdichtung.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 407013-50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stopfen sind flexibel und bieten eine vollständige Abdichtung und gute Adhäsion
- Grau-blauer Grad: hergestellt aus Naturkautschuk
- Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C (120 °C in feuchter Hitze)
Spezifikation
12.3 bis 15.6 mm | |
50/Packung | |
Faltbarer konischer Stopfen |
10 mm (H)20 mm (H) | |
Naturkautschuk | |
12.7D |