Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ Documentation and Standard Solution
In compliance with international standards in regulated environments, documented verification is provided with Installation Qualification and Operation Qualification (IQ/OQ) Package Conforming Data to verify that instruments are working according to specifications in case of an audit.
Marke: Implen™ N-60-Q
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Dokumentation auf einem USB-Flash-Laufwerk als Excel Datei
- Mit NanoPhotometer™ geeigneter Standardlösung (N-568-S oder N-120-S)
Spezifikation
NanoPhotometer N60 | |
Selbstkalibrierung | |
NanoPhotometer |
Gemäß interner SOP | |
IQ/OQ-Paket (Installation Qualification and Operation Qualification) zur Datenkonformation | |
IQ/OQ-Dokumentation und Standardlösung (N-568-S) |
For Research Use Only