Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ Documentation and Standard Solution
In compliance with international standards in regulated environments, documented verification is provided with Installation Qualification and Operation Qualification (IQ/OQ) Package Conforming Data to verify that instruments are working according to specifications in case of an audit.
1375.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Gemäß interner SOP |
---|---|
Kalibrierungsart | Selbstkalibrierung |
Produkttyp | IQ/OQ-Paket (Installation Qualification and Operation Qualification) zur Datenkonformation |
Produktlinie | NanoPhotometer |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15533214
|
Implen™
N-60-Q |
NanoPhotometer N60 |
1375.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16658323
|
Implen™
N-120-Q |
NanoPhotometer N120 |
1375.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Documentation provided on a USB flash drive as an Excel file
- Includes NanoPhotometer™ appropriate standard solution (N-568-S or N-120-S)
Spezifikation
Gemäß interner SOP | |
Selbstkalibrierung | |
IQ/OQ-Paket (Installation Qualification and Operation Qualification) zur Datenkonformation | |
NanoPhotometer |
For Research Use Only