Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ FEP-Spritzflaschen
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Spritzflaschen aus Teflon™ FEP, die für Spurenelementanalysen geeignet sind, ist kontaminationsfreies Dispensieren möglich. Diese phthalatfreien Flaschen bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und sind vollständig aus Fluorpolymeren hergestellt. Sie wurden dafür entwickelt, ihren Inhalt durch das obere Ende einer einteiligen Verschluss/Steigrohrhalterung abzugeben, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise zu gewährleisten. Die präzise gefertigte Spitze sorgt für einen geraden, kontinuierlichen Strahl und absolute Kontrolle ohne Verspritzen.
- Mit Tefzel™ ETFE Schraubverschluss/Steigrohrhalterung und Steigrohr
- Bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien in Ihrem Labor, einschließlich Lösungsmitteln—wird nicht spröde oder brüchig
- Inertes Fluorpolymer weist nur geringe Mengen an extrahierbaren Rückständen und eine geringe Bindung auf—nützlich für Spurenelementanalysen
- Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
- Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert die Ablösung beim Zusammendrücken der Flasche
- Autoklavierbar/auslaufsicher†/durchsichtig
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 16 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Material | FEP |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Öffnung | Eng |
Form | Zylindrisch |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1409235 | Konformitätsbescheinigung | 30/07/2024 | 2403-0500 |
1406089 | Konformitätsbescheinigung | 30/04/2024 | 2403-0500 |
1387218 | Konformitätsbescheinigung | 23/06/2023 | 2403-0500 |
1387022 | Konformitätsbescheinigung | 23/06/2023 | 2403-0500 |
1385228 | Konformitätsbescheinigung | 03/05/2023 | 2403-0500 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Teflon™ ist eine Marke der Chemours Company FC, LLC, die unter Lizenz von Nalge Nunc International Corporation verwendet wird.