Learn More
Thermo Scientific™ Versi-Dry™ Oberflächenschutz
Der Versi-Dry™ Oberflächenschutz hat ein Polyethylen-Stützgewebe, das selbst aggressivsten Chemikalien widersteht.
168.00 € - 339.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10294361
![]() |
Thermo Scientific™
62050-00 |
Rolle (Abreißpackung) | 300 m . |
168.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10080851
![]() |
Thermo Scientific™
62060-00 |
Rolle | 300 m . |
260.00 €
2 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10186280
![]() |
Thermo Scientific™
62065-00 |
Rolle | 150 m . |
191.00 €
91 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10596561
![]() |
Thermo Scientific™
62070-00 |
Rolle in Abreißpackung | 100 m . |
213.00 €
4 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10074350
![]() |
Thermo Scientific™
62080-00 |
Matte | 18 in. |
339.00 €
350 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Der Versi-Dry™ Oberflächenschutz hat ein Polyethylen-Stützgewebe, das selbst aggressivsten Chemikalien widersteht.
Verwendung zum Schutz von Labortischen/Arbeitsflächen, zum Auskleiden von Schubladen und für Einlegeböden oder Werkbänke, oder zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten
- Das dämpfende Oberflächenmaterial reduziert Beschädigungen empfindlicher Laborgeräte auf ein Minimum
- Das Polyethylen-Stützgewebe der Rückseite widersteht auch den aggressivsten Chemikalien.
- Absorbiert bis zu 750 ml/m2
Spezifikation
Oberflächenschutz | |
750 ml/m2 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.