Learn More
Thermo Scientific™ Versi-Dry™ Oberflächenschutz
Beschreibung
Der Versi-Dry™ Oberflächenschutz hat ein Polyethylen-Stützgewebe, das selbst aggressivsten Chemikalien widersteht.
Verwendung zum Schutz von Labortischen/Arbeitsflächen, zum Auskleiden von Schubladen und für Einlegeböden oder Werkbänke, oder zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten
- Gepolsterte Oberfläche minimiert Bruch von Laborgeräten aus Glas, wenn sie fallen oder umkippen
- Rutschfestes Polyethylen-Stützgewebe ist gegen aggressive Chemikalien widerstandsfähig und schützt Ihren Arbeitsplatz vor verschütteten Flüssigkeiten und Korrosion
- Flache Niederflor-Oberfläche gewährleistet Stabilität für leicht kippbare Laborgefäße aus Glas
- Mit seinen Tausenden Thirsty Cells absorbiert Versi-Dry schnell verschüttete Flüssigkeiten bis zu 750 ml/m2.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Oberflächenschutz |
| Material | Polyethylen |
| Extinktion | 750 ml/m2 |
| Länge (angloamerikanisch) | 100 m . |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 20 in. |
| Breite (metrisch) | 51 cm |
| Beschreibung | Rolle in Abreißpackung |
| Anzahl pro Karton | 4 Rollen |
| Anzahl pro Packung | 1 Rolle |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.