Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweckträger
Halten Sie Glaswaren, Proben oder Materialien mit diesem Mehrzweckträger, der eine robuste Konstruktion mit eingegossenem Mittelteiler und Griff bietet.
44.20 € - 49.80 €
Specifications
Produkttyp | Flaschenträger |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | OSHA-Norm 29CFR1910 |
Beschreibung | Mehrzweckträger |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transport von Glaswaren, Proben, Werkzeugen |
Product Code | Brand | Beschreibung | Material | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Beschreibung | Material | Price | Quantity & Availability | |||||
10686541
![]() |
Thermo Scientific™
7130-0010 |
Mehrzweckträger | Polyethylen |
49.80 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10606931
![]() |
Thermo Scientific™
7134-0010 |
Mehrzweckträger | Polypropylen |
44.20 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Description
Halten Sie Glaswaren, Proben oder Materialien mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Mehrzweckträgern, die eine robuste Konstruktion mit eingegossenem Mittelteiler und Griff bieten.
- Auswahl aus Polyethylen oder autoklavierbarem Polypropylen
- Außenmaße (L x B x H): 14.875 x 9.5 x 4.5 in. (38 x 24 x 11 cm)
Garantie:
90 Tage
Specifications
Flaschenträger | |
Mehrzweckträger | |
Für den Transport von Glaswaren, Proben, Werkzeugen | |
1 | |
38 cm | |
24 cm | |
11 cm |
OSHA-Norm 29CFR1910 | |
Autoklavierbar | |
6 | |
38 x 24 x 11 cm | |
14,875 in. | |
9,5 in. | |
4,5 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.