Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweckträger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10606931
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10606931
Marke: Thermo Scientific™ 71340010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Halten Sie Glaswaren, Proben oder Materialien mit diesem Mehrzweckträger, der eine robuste Konstruktion mit eingegossenem Mittelteiler und Griff bietet.
Halten Sie Glaswaren, Proben oder Materialien mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Mehrzweckträgern, die eine robuste Konstruktion mit eingegossenem Mittelteiler und Griff bieten.
  • Zur Auswahl stehen Polyethylen oder autoklavierbares Polypropylen
  • Außenabmessungen (L x W x H): 14,875 x 9,5 x 4,5 in. (38 x 24 x 11 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OSHA-Norm 29CFR1910
Produkttyp Flaschenträger
Beschreibung Mehrzweckträger
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transport von Glaswaren, Proben, Werkzeugen
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Abmessungen (L x B x H) 38 x 24 x 11 cm (14.875 x 9.5 x 4.5 in.)
Länge (metrisch) 38 cm
Länge (angloamerikanisch) 14,875 in.
Breite (metrisch) 24 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,5 in.
Höhe (metrisch) 11 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.