Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheits-Abfallsystem
Minimieren Sie unbeabsichtigtes Verschütten und flüchtige Emissionen mit dem chemikalienbeständigen und bruchsicheren Nalgene Sicherheits-Abfallsystem.
Marke: Thermo Scientific™ 6379-0010
160.08 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Minimieren Sie unbeabsichtigtes Verschütten und flüchtige Emissionen mit dem chemikalienbeständigen und bruchsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheits-Abfallsystem für die Zwischenlagerung von Lösungsmitteln, chemischen und biologischen Abfällen. Der Trichter des Sicherheits-Abfallsystems verfügt zur Minimierung von unbeabsichtigtem Verschütten und von flüchtigen Emissionen über eine Easy-Snap Sicherheitsverriegelung. Der Trichter lässt sich zum Reinigen und schnelleren Zugriff leicht vom Trichteradapter abschrauben. Der Verschluss/Adapter enthält eine Belüftung, die beim Befüllen Druck ablässt und beim Gebrauch das Entweichen flüchtiger Substanzen verringert. Enthält einen Nalgene Sammelbehälter.
Eigenschaften:
- Trichter mit großem Durchmesser hat einen Deckel mit Easy-Snap Sicherheitsverriegelung, um das unbeabsichtigte Verschütten von Flüssigkeiten und flüchtige Emissionen zu minimieren
- Der Trichter lässt sich zum Reinigen und schnelleren Befüllen leicht vom Polypropylen-Verschluss/Trichteradapter abschrauben
- Verschluss/Trichter-Adapter ist mit einer Belüftung mit Polypropylen/PTFE-Stopfen ausgestattet, welche beim Befüllen Druck ablässt und bei Gebrauch das Entweichen flüchtiger Substanzen unterbindet.
- Adapter kann auch an einen externen Spritzenfilter angeschlossen werden
- Herausnehmbares Polypropylen-Filtergitter im Trichterboden hält große Partikel, z. B. Rührstäbe, zurück
- Nicht resistent gegen dauerhafte UV-Bestrahlung
- Eine 4 l Nalgene HDPE-Flasche oder eine 10 l Nalgene FLPE-Ballonflasche sind im Lieferumfang enthalten
- Das 4 l System umfasst ein 5-1/2 in. (14 cm) Sicherheits-Abfalltrichter und Nalgene 4-l-HDPE-Flasche und -Verschluss; empfohlen für Säure-, Basis- und Alkoholabfälle
- Das 10 l System enthält einen 25 cm (10) Sicherheitsabfall-Trichter und eine 10 l fluorierte HDPE-Ballonflasche mit Verschluss.
Bestellinformationen:
Während des Transports oder der Lagerung sollten zusätzlich Sekundärbehälter verwendet werden (separat erhältlich).
Im Lieferumfang enthalten:
4 l (1,125 gal.) HDPE- oder 10 l (2,625 gal.) fluorierter HDPE-Behälter, abnehmbarer Trichter mit Deckel, Verschluss/Trichteradapter, Filter und Filtergitter.
Hinweis:
Diese Systeme sind keine Sicherheitsbehälter gemäß OSHA-Vorgaben und sind nur für die kurzzeitige Abfallaufbewahrung gedacht. Der Abfall muss innerhalb von 90 Tagen nach Einfüllen des ersten Abfalls entsorgt werden.
Spezifikation
83B | |
Sicherheits-Abfallsysteme, Kapazität: 10 l | |
2625 Gallone. | |
25 cm | |
Für vorübergehende Abfallaufbewahrung | |
Fluoriertes Polyethylen hoher Dichte (FLPE) |
10 l | |
10 in. | |
27 cm | |
2,625 Gal (10 l) Behälter aus fluoriertem HDPE, abnehmbarer Trichter mit Deckel, Verschluss/Trichteradapter, Filter und Filtergitter. | |
10,625 in. | |
Sicherheits-Abfallsystem |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7445498010 | Konformitätsbescheinigung | 12/01/2025 | 6379-0010 |
7445899010 | Konformitätsbescheinigung | 12/01/2025 | 6379-0010 |
7104608060-COC | Konformitätsbescheinigung | 12/04/2017 | 6379-0010 |
7200337010-COC | Konformitätserklärung | 29/03/2017 | 6379-0010 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.