Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheits-Abfallsystem
Minimieren Sie unbeabsichtigtes Verschütten und flüchtige Emissionen mit dem chemikalienbeständigen und bruchsicheren Nalgene Sicherheits-Abfallsystem.
114.00 € - 209.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für vorübergehende Abfallaufbewahrung |
---|---|
Produkttyp | Sicherheits-Abfallsystem |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10098021
![]() |
Thermo Scientific™
6379-0004 |
4 l | 38-430 | 14 cm | HDPE |
114.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10084680
![]() |
Thermo Scientific™
6379-0010 |
10 l | 83B | 25 cm | Fluoriertes Polyethylen hoher Dichte (FLPE) |
209.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
Minimieren Sie unbeabsichtigtes Verschütten und flüchtige Emissionen mit dem chemikalienbeständigen und bruchsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ Sicherheits-Abfallsystem für die Zwischenlagerung von Lösungsmitteln, chemischen und biologischen Abfällen. Der Trichter des Sicherheits-Abfallsystems verfügt zur Minimierung von unbeabsichtigtem Verschütten und von flüchtigen Emissionen über eine Easy-Snap Sicherheitsverriegelung. Der Trichter lässt sich zum Reinigen und schnelleren Zugriff leicht vom Trichteradapter abschrauben. Der Verschluss/Adapter enthält eine Belüftung, die beim Befüllen Druck ablässt und beim Gebrauch das Entweichen flüchtiger Substanzen verringert. Enthält einen Nalgene Sammelbehälter.
Merkmale:- Trichter mit großem Durchmesser hat einen Deckel mit Easy-Snap Sicherheitsverriegelung, um das unbeabsichtigte Verschütten von Flüssigkeiten und flüchtige Emissionen zu minimieren
- Der Trichter lässt sich zum Reinigen und schnelleren Befüllen leicht vom Polypropylen-Verschluss/Trichteradapter abschrauben
- Verschluss/Trichter-Adapter ist mit einer Belüftung mit Polypropylen/PTFE-Stopfen ausgestattet, welche beim Befüllen Druck ablässt und bei Gebrauch das Entweichen flüchtiger Substanzen unterbindet.
- Adapter kann auch an einen externen Spritzenfilter angeschlossen werden
- Herausnehmbares Polypropylen-Filtergitter im Trichterboden hält große Partikel, z. B. Rührstäbe, zurück
- Nicht resistent gegen dauerhafte UV-Bestrahlung
- Eine 4 l Nalgene HDPE-Flasche oder eine 10 l Nalgene FLPE-Ballonflasche sind im Lieferumfang enthalten
- Das 4-l-System beinhaltet einen 14 cm (5-1/2") Sicherheitsabfall-Trichter und eine 4 l Nalgene HDPE-Flasche mit Verschluss. Empfohlen für Säuren-, Basen- und Alkohol-Abfälle.
- Das 10-l-System enthält einen 25 cm (10") Sicherheitsabfall-Trichter und eine 10 l fluorierte HDPE-Ballonflasche mit Verschluss. Empfohlen für Lösungsmittel-Abfälle.
Bestellinformationen:
Während des Transports oder der Lagerung sollten zusätzlich Sekundärbehälter verwendet werden (separat erhältlich).
Lieferumfang:
4 l (1,125 gal.) HDPE- oder 10 l (2,625 gal.) fluorierter HDPE-Behälter, abnehmbarer Trichter mit Deckel, Verschluss/Trichteradapter, Filter und Filtergitter.
Hinweis:
Diese Systeme sind keine Sicherheitsbehälter gemäß OSHA-Vorgaben und sind nur für die kurzzeitige Abfallaufbewahrung gedacht. Der Abfall muss innerhalb von 90 Tagen nach Einfüllen des ersten Abfalls entsorgt werden.
Spezifikation
Für vorübergehende Abfallaufbewahrung | |
Sicherheits-Abfallsystem |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.