Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen Artikelnummer.: 10390761
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10390761
125 ml, 28 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Artikelnummer. 10390761
Marke: Thermo Scientific™ 20090004
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese platzsparenden Flaschen mit robusten Wänden schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten und trockene Materialien vor Exposition und der weite Hals erleichtert das Befüllen.
Zum Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten oder von trockenen Materialien vor Exposition. Die rechteckigen braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Flaschen benötigen im Regal weniger Platz als herkömmliche runde Flaschen. Diese Flaschen aus hochdichtem Polyethylen haben robuste gerade Seitenwänden und einen weiten Hals für ein einfaches Befüllen. Die ausgezeichnete chemische Resistenz gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole macht diesen Behälter hervorragend geeignet für die Entnahme, das Versenden und das Lagern von Flüssigkeiten oder trockenen Materialien, die UV-Licht gegenüber empfindlich sind.
  • Schraubverschluss aus braunem Polypropylen
  • Braunes HDPE verringert die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht, um lichtempfindliche Flüssigkeiten zu schützen
  • Erfüllt die Lichttransmissionsbestimmungen der US-Pharmakopöe 23.
  • Die rechteckige Form eignet sich ideal für den platzsparenden Einsatz im Gefrierschrank bei bis zu -100° C (-148° F)
  • Durch hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole stellen diese Flaschen ausgezeichnete Behälter für den Schutz Ihrer wertvollen Proben dar
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
  • Auslaufsicher†
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braune rechteckige Weithalsflasche
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.8 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 61 mm
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 38 mm
Verschlussfarbe Braun
Zertifizierung/Konformität Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 102 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Manuals
Package Inserts
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1416424 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/11/2024 Catalog Number2009-0004
Chargennummer1411282 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/10/2024 Catalog Number2009-0004
Chargennummer1399722 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2024 Catalog Number2009-0004
Chargennummer1389948 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/07/2023 Catalog Number2009-0004
Chargennummer1373266 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/12/2022 Catalog Number2009-0004
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen >