Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen aus Polypropylen Copolymer Artikelnummer.: 10507131
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen aus Polypropylen Copolymer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10507131
250 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
Artikelnummer. 10507131
Marke: Thermo Scientific™ DS24200250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Nalgene Tropfflaschen aus Polypropylen Copolymer können für die Ausgabe steriler Lösungen verwendet werden.
Thermo Scientific Nalgene Tropfflaschen aus Polypropylen Copolymer können für die Ausgabe steriler Lösungen verwendet werden.
Unsere Produkte sind leichter als Glas und bieten hohen Schutz vor Leckagen, Bruch und Kontamination. Wir sind stolz darauf, Ihrem Labor eine sicherere Alternative anbieten zu können, die nicht zu Lasten der erforderlichen Genauigkeit geht.
  • Feiner, gleichmäßiger Strom beim Zusammendrücken für zuverlässige Abgabe
  • Autoklavierbar in gefülltem Zustand, bei geöffneter Spitze
  • Unverlierbare Tüllenkappe aus blauem Polypropylen
  • Auslaufsicher†
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Transparenter Körper; Blauer Verschluss
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 6
Sterilität Steril
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 122 mm
Produkttyp Spenderflaschen
Höhe (angloamerikanisch) 4,8 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Ausgusskappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1371269 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/10/2022 Catalog NumberDS2420-0250
Chargennummer1275124 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2020 Catalog NumberDS2420-0250
Chargennummer1261831 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/10/2019 Catalog NumberDS2420-0250
Chargennummer1102313 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/07/2017 Catalog NumberDS2420-0250
Chargennummer1138135 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/07/2017 Catalog NumberDS2420-0250
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tropfflaschen aus Polypropylen Copolymer >