Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen
Thermo Scientific™ Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas.
Marke: Thermo Scientific™ 4102-1000
32.40 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas.
Autoklavierbare Polypropylen-Kolben bieten hervorragende chemische Kompatibilität mit den meisten im Labor verwendeten Reagenzien und Lösungen. Hervorragend geeignet für Universitätslabors und allgemeine Verwendung im Labor. Flüssigkeitsniveau gut sichtbar.
- Leicht erkennbarer Flüssigkeitsstand durch durchscheinende Wand
- 2.000 ml Größe mit permanenter Graduierung
- Öffnung für Stopfen in Standardgröße (Stopfen separat erhältlich)
- Wiederholt autoklavierbar für lange Lebensdauer und ständigen Einsatz
Spezifikation
32 Unzen | |
1000 ml | |
6 | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
Unsteril | |
Stopfen Nr. 8 |
Erlenmeyerkolben, PP, 1.000 ml | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
2 | |
Wiederverwendbar | |
Enghals | |
Flach |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.