Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer-Kolben, Polypropylen
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas.
57.35 € - 104.54 €
Spezifikation
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Mouth Style Enghals
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10470001
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4102-0125
125 ml 3
104.54 €
12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10444881
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4102-0250
250 ml Stopfen Nr. 6
70.70 €
6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10633151
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4102-0500
500 ml Stopfen Nr. 7 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10749681
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4102-1000
1000 ml Stopfen Nr. 8
57.35 €
2 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10065200
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
4102-2000
2000 ml Stopfen Nr. 10
64.35 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Polypropylen-Erlenmeyer-Kolben sind eine bruchsichere Alternative zu Glas.
Autoklavierbare Polypropylen-Kolben bieten hervorragende chemische Kompatibilität mit den meisten im Labor verwendeten Reagenzien und Lösungen. Hervorragend geeignet für Universitätslabors und allgemeine Verwendung im Labor. Flüssigkeitsniveau gut sichtbar.
  • Durchsichtiges Material erleichtert das Ablesen des Flüssigkeitsniveaus
  • 2.000 ml Größe verfügt über permanente Graduierungen
  • Mit Verschlüssen/Stopfen in Standardgröße zu verwenden (separat erhältlich)
  • Wiederholt autoklavierbar für lange Nutzungsdauer und höchste Beanspruchung
Spezifikation
Spezifikation
PPCO mit blauer PP-Basis
Wiederverwendbar
Unsteril
Autoklavierbar
Enghals
Flach
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.