Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, End Cap
Kann verwendet werden mit: Nalgene Ballonflasche 2630 und 2261
Marke:  Thermo Scientific™ 2688-2075
Artikelnummer. 10090282
  • 35.65 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sanitäranschlüsse für einfache Befüllung und Dispensierung. Thermo Scientific™ Nalgene™ Endkappen aus Polycarbonat oder Polypropylen zur Bereitstellung von Zu-/Abläufen. Die Kappen können auch sicher auf einem 3 Zoll-Sanitärflansch für Anwendungen mit Nalgene™ Ballonflaschen mit Sanitärflansch befestigt werden.
  • Autoklavierbar
  • Kompatibel mit Nalgene Sanitärballonflaschen (Bestell-Nr. 2630 und 2261)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zwei Sanitär-Anschlüsse mit 0.75 in. (19 mm), Polycarbonat
19 mm
Polycarbonat
Je 1
Case of 4
0.75 Zoll
Nalgene Ballonflasche 2630 und 2261
4/Cs.
Endkappe
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1396390 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum24/11/2023 Catalog Number2688-2075
Chargennummer1374154 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2022 Catalog Number2688-2075
Chargennummer1191779 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/07/2017 Catalog Number2688-2075
Chargennummer1055674-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2017 Catalog Number2688-2075
Chargennummer1089283-COC Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2017 Catalog Number2688-2075
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, End Cap > Zwei Sanitäranschlüsse 19 mm (0,75 in.), Polycarbonat
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.