Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Exsikkator mit Hahn
Der Inhalt ist durch die durchsichtige PC-Glocke dieses Exsikkators aus Polypropylen deutlich erkennbar. Leichter als Glas und mit allen festen Trocknungsmitteln kompatibel.
Marke: Thermo Scientific™ 5310-0250
157.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Inhalt dieses Thermo Scientific™ Nalgene™ Exsikkators aus Polypropylen mit Hahn ist durch die durchsichtige PC-Glocke deutlich erkennbar. Das robuste Polypropylen-Unterteil ist mit allen festen Trocknungsmitteln kompatibel, ist leichter als Glas und bruchsicher. Dieser Exsikkator ist nur für die Verwendung bei Raumtemperatur vorgesehen und kann mit oder ohne Vakuum verwendet werden. **Die im Bild dargestellte Platte ist nicht enthalten und nicht erhältlich. Verwendet die separat erhältliche Nalgene Exsikkatorplatte 5312-0230.
Eigenschaften:
- Um die korrekte Funktionsweise zu gewährleisten, vollständiges Vakuum nach den mitgelieferten Anweisungen anlegen.
- Der Hahn aus Polypropylen mit PTFE-Stopfen ist geeignet für Schläuche mit 6,4 mm (0,25 in.) Innendurchmesser (Schlauch gesondert erhältlich)
- Der Vakuumanschluss befindet sich zwecks einfacherer Handhabung der Glocke am Exsikkator-Unterteil
- Die gerade Bohrung beseitigt Vakuumundichtigkeiten am Hahn
- Kein Dichtungsring notwendig; Dichtungsfett verschließt die Polycarbonat-Glocke auch ohne Vakuum luftdicht
- Ein zusätzlicher Rand an der Glocke verhindert, dass beim Absetzen Dichtungsfett auf die Arbeitsfläche gerät
- Der Exsikkator kann jede 230 mm Standard-Exsikkatorplatte aufnehmen, z. B. Bestell-Nr. Nr. 5312-0230 (gesondert erhältlich)
Hinweis:
Der Exsikkator ist nicht autoklavierbar
Im Lieferumfang enthalten:
Glocke, Hahn
Erfordert:
230 mm Platte, wie z.B. Nalgene 5312-0230. (die abgebildete Metallplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist auch nicht erhältlich)
Bestellinformationen:
Ersatzglocke erhältlich (Bestell- Nr. 715311-0250)
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und LDPE-Beutel, in denen Ihre Nalgene Produkte verpackt sind.
Spezifikation
Exsikkator mit Hahn, 230-mm-Platte erforderlich | |
5.6 Zoll | |
24 cm | |
9,7 in. | |
24.6 cm | |
1 lb. |
Vakuum-Exsikkator mit Beladung von oben | |
1 St./Packung 4/Packung | |
9,6 in. | |
13 Zoll | |
33 cm | |
454 g |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1419365 | Konformitätsbescheinigung | 09/01/2025 | 5310-0250 |
1415785 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2024 | 5310-0250 |
1402981 | Konformitätsbescheinigung | 25/09/2024 | 5310-0250 |
1394458 | Konformitätsbescheinigung | 08/02/2024 | 5310-0250 |
1381065 | Konformitätsbescheinigung | 22/02/2023 | 5310-0250 |