Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat
GREENER_CHOICE
Organisieren und lagern Sie Reagenzgläser in diesen praktischen Röhrchengestellen, die mit Griffen für einfaches Tragen und eingegossenen Zahlen und Buchstaben zur einfachen Identifizierung von Röhrchen ausgestattet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 5929-0030
52.46 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11355694
  • 69.95 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat besitzen Handgriffe für einen einfachen Transport.
Die leeren Gestelle können mit allen anderen Gestellen derselben Größe gestapelt werden.
  • Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad ohne Aufschwimmen.
  • Autoklavierbar (führt zu einem Nachlassen der mechanischen Festigkeit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Teströhrchengestell
3 x 8
Durchsichtig
Polycarbonat
Rechteckig
25 -30mm Rohre
1
12,5 in.
4,5 in.
30 mm
Reagenzglasgestelle
Autoklavierbar
24 Röhrchen (25 bis 30 mm)
24
Ja
4
32cm
11.5cm
30 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1418848 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number5929-0030
Chargennummer1405545 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/04/2024 Catalog Number5929-0030
Chargennummer1404022 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/03/2024 Catalog Number5929-0030
Chargennummer1400489 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2024 Catalog Number5929-0030
Chargennummer1394453 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/12/2023 Catalog Number5929-0030
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat > Reagenzglasgestelle, Polycarbonat, für 25 bis 30mm-Röhrchen
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.