Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat besitzen Handgriffe für einen einfachen Transport.
63.75 € - 67.45 €
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglasgestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polycarbonat |
Form | Rechteck |
Produktcode | Marke | Array | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Array | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10707771
|
Thermo Scientific™
5929-0016 |
4 x 10 | 13 -16mm Rohre |
63.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10758871
|
Thermo Scientific™
5929-0020 |
4 x 10 | 16 -20mm Rohre |
66.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11355694
|
Thermo Scientific™
5929-0030 |
3 x 8 | 25 -30mm Rohre |
67.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglasgestelle aus Polycarbonat besitzen Handgriffe für einen einfachen Transport.
Die leeren Gestelle können mit allen anderen Gestellen derselben Größe gestapelt werden.
- Die autoklavierbaren† Polycarbonat-Gestelle verfügen über zwei transparente obere Ebenen und eine weiße untere Ebene.
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Durchsichtig | |
Rechteck | |
4 | |
11.5cm |
Autoklavierbar | |
Polycarbonat | |
Ja | |
1 | |
4,5 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.