Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
Beschreibung
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese dickwandigen und langlebigen Flaschen sind zur Verwendung in Abfüllanlagen vorgesehen. Die passenden Verschlüsse sind separat erhältlich.
- Dickwandig und haltbar
- Bruchsicher
- Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
- Steril
10-6
SAL-Wert - Eingeformte Graduierungen
- Verschlüsse separat lieferbar
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Beschreibung | Medienflaschen ohne Verschluss |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3.6 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,1 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fülllinien |
Material | PETG |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1351425 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 342024-1000 |
1394578 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 342024-1000 |
1401489 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 342024-1000 |
1417497 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 342024-1000 |
1409014 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 342024-1000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.