Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt Artikelnummer.: 10212673
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10212673
30 ml, 20 bis 415 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
38 bis 430 mm
Artikelnummer. 10212673
Marke: Thermo Scientific™ 3420240030
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nalgene Rechteckige PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Die dickwandigen und haltbaren Flaschen sind für den Einsatz in Abfüllanlagen konzipiert.
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese dickwandigen und langlebigen Flaschen sind zur Verwendung in Abfüllanlagen vorgesehen. Die passenden Verschlüsse sind separat erhältlich.
Eigenschaften:
  • Dickwandig und haltbar
  • Bruchsicher
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
  • Steril
    10-6
    SAL-Wert
  • Eingeformte Graduierungen
  • Verschlüsse separat lieferbar
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Medienflaschen ohne Verschluss
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.55 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fülllinien
Material PETG
Anzahl pro Karton 280
Anzahl pro Packung 40
Sterilität Steril
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 64 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 Zoll
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1421414 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number342024-0030
Chargennummer1374273 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342024-0030
Chargennummer1394939 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342024-0030
Chargennummer1383853 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number342024-0030
Chargennummer1421414 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/01/2025 Catalog Number342024-0030
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Tage
    12
    Stunden
    21
    Minuten
    39
    Sekunden
    20
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt >