Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ zertifiziert reine PETG-Behälter
Die zertifiziert reinen Thermo Scientifictrade; Nalgenetrade; PETG-Behälter bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Strahlungskontamination bei Reinraumanwendungen.nbsp;
Marke:  Thermo Scientific™ 382019-0500x
Artikelnummer. 10506165
Beschreibung
Beschreibung
pDie zertifiziert reinen Thermo Scientifictrade; Nalgenetrade; PETG-Behälter bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Strahlungskontamination bei Reinraumanwendungen. Sie eignen sich für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen, die die Verarbeitung und Lagerung von Zwischenprodukten und kritischen Reagenzien wie Impfstoffen und proteintherapeutischen Präparaten erfordern. Eine sichere Alternative für Ihr Labor ohne Einbußen hinsichtlich der Genauigkeit./p
Diese Behälter sind chargenzertifiziert für niedrigen Partikelgehalt und eignen sich dank einem einzigartigen auslaufsicheren† Verschlusssystem für den Transport.
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere und Gewährleistung der pH-Stabilität für gepufferte Lösungen.
  • Die Kunststoffe sind frei von tierischen Komponenten.
  • Steriles, manipulationssicheres Siegel gewährleistet die Produktintegrität vor dem Gebrauch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
2,9 in.
28 mm
24
Steril
Ja
Eng
177 mm
6,97 in.
74 mm
16,9 oz.
61 cm (1,1 in.)
PETG
4
Konformität mit USP Klasse IV, Tests auf anomale Toxizität gemäß der Europäischen Pharmakopöe und physikochemischen Tests gemäß USP 661. Hergestellt in einem Reinraum der ISO 14644-1 Klasse 7. Zertifiziert steril (SAL 10sup–6/sup), nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht-hämolytisch.
Ja
Quadratisch
Sauberer Behälter
38 bis 430 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1306871 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number382019-0500,382019-0500X
Chargennummer1401494 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number382019-0500,382019-0500X
Chargennummer1374283 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number382019-0500,382019-0500X
Chargennummer1391580 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number382019-0500,382019-0500X
Chargennummer1272968 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number382019-0500,382019-0500X
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ zertifiziert reine PETG-Behälter > 500 ml
Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 min lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 min lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.