Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen Artikelnummer.: 16430631
Verfügbar ab: 05-02-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen
Artikelnummer. 16430631
2 L
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
Artikelnummer. 16430631
Marke: Thermo Scientific™ CEN323042
Verfügbar ab: 05-02-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ PETG-Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung von pH-empfindlichen Materialien
ulliVerschlüsse mit Einlagen aus Polyethylenschaum sorgen für Auslaufsicherheit./liliDie Produkte werden mit USP-Injektionswasser gewaschen./liliWird in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 gehandhabt, um Produkte mit extrem geringer Partikelbildung herzustellen./liliZertifiziert und getestet auf einen Partikelgehalt von weniger als 1/3 entsprechend der zulässigen Grenzwerte gemäß USP 788, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken./liliSterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren von Behälter/Verschluss/liliEnthält zwei heißversiegelte Sterilbarrieren zum Schutz des Produkts vor dem Gebrauch./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 L
Kapazität (angloamerikanisch) 67,63 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,6 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,4 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 36 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 20
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis 70 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 15 lb.
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, nicht-zytotoxisch, USP <661>, nicht-pyrogenisch, FDA 21CFR 177.1315
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Öffnung Eng
Form Square
Höhe (metrisch) 265 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Breite (angloamerikanisch) 19,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) 10,4 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 116 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420630 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberCE-N3230-42
Chargennummer1420630 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/01/2025 Catalog NumberCE-N3230-42
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen >