Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Non-Phthalate PVC Tubing
GREENER_CHOICE
Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochqualitativen Harzen und orthophthalatfreien Weichmachern gefertigt. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und den Standards der California Proposition 65
Marke:  Thermo Scientific™ 8701-0260
206.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16525130
  • 216.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVC-Schläuche aus transparentem Kunststoff ohne Phthalat werden aus hochwertigsten Harzmaterialien hergestellt und haben dieselbe Leistung wie klassische Nalgene180 Schläuche, sind aber frei von DEHP-Weichmachern mit Orthophthalaten. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und entspricht der California Proposition 65. Dieser Schlauch ist widerstandsfähig gegen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Laborchemikalien und überträgt weder Geruch noch Geschmack. Er eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von nicht-medizinischen, allgemeinen Labor-, Forschungs- und pharmazeutischen Anwendungen.
  • Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochwertigsten Harzen und Weichmachern gefertigt
  • Frei von Weichmachern mit Orthophthalaten
  • Widerstehen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien – sie sind zudem formstabil
  • Entspricht Tygon™ E-3603 Schläuchen
  • Zur einfachen Identifizierung und Messung mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität gekennzeichnet sowie in regelmäßigen 12 Zoll-Abständen markiert
  • Härtegrad von 60, Shore A
  • Überträgt keinen Geruch oder Geschmack
  • Kann mit Nalgene Labormarkern beschrieben werden
  • Lässt sich leicht über Glas- und Kunststoffanschlüsse schieben; greift sicher
  • Autoklavierbar/transparent
Größe 8701-0010 wird nicht gedruckt.
Compliance
FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und California Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und CA Prop 65
Autoklavierbar
PVC
50 ft.
1 Schlauchstück 50 ft lang
Autoklav, Gas, chemisch
60 (Shore A)
26 psig bei 73 °F (23 °C), 13 psig bei 125 °F (51 °C)
160 °F
Flexible Schläuche
PVC-Schläuche ohne Phthalat
5/8 Zoll
7/8 Zoll
1/8 Zoll
Unsteril
Durchsichtig
Biegeradius 4xAD
Sehr niedrig
71 °C
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Non-Phthalate PVC Tubing > Nalgene PVC-Schläuche ohne Phthalat; Größe: 3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll AD x 1/8 Zoll Wand; Länge: 50 ft
Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.