Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen Artikelnummer.: 10490333
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10490333
60 ml, 20 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Artikelnummer. 10490333
Marke: Thermo Scientific™ 20890002
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Aufbewahrung für Proben und tägliche Arbeitslösungen wie Puffer und Reagenzien mit diesen Economy HDPE-Flaschen, den leichten Versionen der originalen Nalgene Flaschen in Laborqualität.
Sichere Aufbewahrung für Proben und tägliche Arbeitslösungen wie Puffer und Reagenzien mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen, den leichten Versionen der originalen Nalgene Flaschen in Laborqualität. Diese Flaschen aus Polyethylen mit hoher Dichte eignen sich für weniger anspruchsvolle, allgemeine Anwendungen und sind garantiert auslaufsicher†.
  • Polypropylen-Verschlusskappen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Empfohlen für die Probennahme und Lagerung von täglichen Arbeitslösungen
  • Die Flaschen sind Teil des ACT-Label-Programms von My Green Lab für die Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Economy-Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 72
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 20 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 85 mm
Produkttyp Günstige Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,52 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,36 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 37 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1423573 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/03/2025 Catalog Number2089-0002
Chargennummer1422550 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/02/2025 Catalog Number2089-0002
Chargennummer1412564 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/08/2024 Catalog Number2089-0002
Chargennummer1407807 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/06/2024 Catalog Number2089-0002
Chargennummer1396707 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/12/2023 Catalog Number2089-0002
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen >